Learn More
3M™ Polyethylene Tape
Codice prodotto. 15378043 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
25.4 mm
50.8 mm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15378043 25.4 mm 1 rotolo
15398043 50.8 mm 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15378043 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7000048395
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.00€
    33.07€ / 1 rotoli
    Risparmia 12.93€
    28% Sconto
Spedizione stimata: 04-12-2026
Specifica
Tipo di adesivo Acrylate
Colore Transparent
Materiale Polyethylene
Product Type Tape
Da utilizzare con (applicazione) Sealing, fixing and bundling - even on difficult substrates in outdoor areas
Temperature Range (Metric) -29 to 77°C
Lunghezza (sistema metrico) 33 m
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm