Learn More
GUERIN PLASTIQUES Manicotti trasparenti in polietilene
Descrizione
- 350m long in total
- Available in a variety of widths
Specifica
Specifica
| Quantità | 1/Pk. |
| Tipo | Sleeve |
| Materiale | Polyethylene |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Food Quality |
| Lunghezza (sistema metrico) | 350 m |
| Size | 0.1 Thick x 180Wmm |
| Colore | Transparent |