Learn More
Bel-Art™ Sacchetti in polietilene
Descrizione
I sacchetti trasparenti riutilizzabili sono particolarmente adatti per la spedizione e la conservazione, e sono utili soprattutto come sacchetti per campioni
- Materiale approvato dalla FDA; senza lattice
- Diverse misure disponibili per soddisfare al meglio i requisiti di imballaggio specifici
- Non autoclavabili
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Tipo di chiusura | Zip Tie |
| Colore | Clear |
| Monouso | Single-use |
| Materiale | PE (polietilene) |
| Sterilità | Non-sterile |
| Dimensioni (L x P) | 20 x 12 in (508 x 305 mm) |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 20 in |
| Larghezza (sistema imperiale) | 12in. |
| Product Type | Sample Bag |
| Vedi altri risultati |