Learn More
Brady™ Polyethylene White/Red Interim Danger Striped Ribbon
Codice prodotto. 11701086 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Red on White
Dimensione della confezione:
1 ROLL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11701086 Red on White 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11701086 Fornitore Brady™ N. del fornitore 291426
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.95€
    46.97€ / 1 rotoli
    Risparmia 4.98€
    9% Sconto
In stock
Visual barricading provides fast on-the-spot warning of potential dangers. The non-adhesive Danger Striped Ribbon can be used for temporary outdoor or permanent indoor applications. This tape can be tied, stapled or nailed to posts, fences or metal barricades.
  • Visual barricading provides fast on-the-spot warning of potential dangers.
  • The non-adhesive tape can be used for temporary outdoor or permanent indoor applications.
  • This tape can be tied, stapled or nailed to posts, fences or metal barricades.
Specifica
Alternate Part Number BARRICADE TAPE 75MMX500M RED/WHT
Descrizione Striped Barricade tape - Red / White
Dimensioni (L x P) 500.00 m x 75 mm
Da utilizzare con (applicazione) General Identification
Lunghezza (sistema imperiale) 1000.7 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 500 m
Quantità confezione 1 Ea.
Spessore 0.03 mm
Larghezza (sistema imperiale) 2.95 in.
Larghezza (sistema metrico) 75 mm
Colore Red on White
Materiale HDPE