Learn More
Kautex™ Bottiglia a collo largo in polietilene
Codice prodotto. 10084181
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 ml
250 ml
350 mL
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 ml
2500 mL
4000 ml
Colore:
Bianco
Colore naturale
Natural
Diametro (sistema metrico) interno collo:
21.4 mm
24 mm
35 mm
42.5 mm
68.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 15
pezzi 190
pezzi 42
pezzi 700
pezzi 81
pezzi 90
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore Diametro (sistema metrico) interno collo Dimensione della confezione
10084181 2500 mL Natural 68.5 mm Pezzo
17808187 50 ml Bianco 21.4 mm pezzi 700
10207860 50 ml Natural 21.4 mm Pezzo
17898157 50 ml Natural 21.4 mm pezzi 700
10400162 100 ml Colore naturale 24 mm Pezzo
10587282 100 ml Bianco 24 mm Pezzo
10024760 250 ml Bianco 35 mm Pezzo
10032471 250 ml Colore naturale 35 mm Pezzo
10430431 350 mL Colore naturale 35 mm Pezzo
17868147 350 mL Colore naturale 35 mm pezzi 190
10798592 500 ml Colore naturale 42.5 mm Pezzo
10753141 500 ml Bianco 42.5 mm Pezzo
15971431 750 ml Bianco 42.5 mm pezzi 90
10471181 750 ml Colore naturale 42.5 mm pezzi 90
15911421 750 ml Colore naturale 42.5 mm pezzi 90
15981431 1000 ml Bianco 42.5 mm pezzi 81
10733491 1000 ml Colore naturale 42.5 mm Pezzo
10452701 1500 ml Bianco 68.5 mm Pezzo
15991431 1500 ml Bianco 68.5 mm pezzi 42
10609522 1500 ml Colore naturale 68.5 mm Pezzo
10014540 4000 ml Bianco 68.5 mm Pezzo
15911441 4000 ml Bianco 68.5 mm pezzi 15
10764483 4000 ml Colore naturale 68.5 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Codice prodotto. 10084181 Fornitore Kautex™ N. del fornitore 2000071143
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.00€
    3.57€ / pezzi 1
    Risparmia 0.43€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Il polipropilene ad alta densità garantisce leggerezza, grande durata e resistenza. I flaconi quadrati in HDPE con collo largo Kautex™ sono versatili e disponibili in colore naturale e bianco, in una vasta gamma di formati.
  • Wide neck opening facilitates filling and cleaning
  • Square shape saves storage space
  • Includes recessed labeling field
  • Ideal for liquids, pastes and granulates
  • Three types of closures available separately
  • Most sizes UN approved for solids with associated closures (does not include 50 or 350 mL bottles)
  • Use for packaging, sending samples, transporting, storage
  • Leakproof
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2500 mL
Colore Natural
Diametro (sistema metrico) interno collo 68.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Packaging, Sending Samples, Transport, Storage
Materiale HDPE
ID collo (sistema metrico) 68.5 mm
Larghezza (sistema metrico) 122 mm
Closure Included No
Altezza (sistema metrico) 260 mm
Forma Pozzetti quadrati
Certificazione/Conformità UN 3H1/X5/S
Product Type Wide Mouth Bottle