Learn More
- Home
- Products
- Bottles, Jars and Jugs
- Bottles
- Square Plastic Bottles
- Kautex™ Bottiglia a collo largo in polietilene
Kautex™ Bottiglia a collo largo in polietilene
Codice prodotto. 10400162
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 ml
250 ml
350 mL
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 ml
2500 mL
4000 ml
Colore:
Bianco
Colore naturale
Natural
Diametro (sistema metrico) interno collo:
21.4 mm
24 mm
35 mm
42.5 mm
68.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 15
pezzi 190
pezzi 42
pezzi 700
pezzi 81
pezzi 90
23 product options available for selection
| Codice prodotto. | Capacità (sistema metrico) | Colore | Diametro (sistema metrico) interno collo | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|
| 10400162 | 100 ml | Colore naturale | 24 mm | Pezzo |
| 17808187 | 50 ml | Bianco | 21.4 mm | pezzi 700 |
| 10207860 | 50 ml | Natural | 21.4 mm | Pezzo |
| 17898157 | 50 ml | Natural | 21.4 mm | pezzi 700 |
| 10587282 | 100 ml | Bianco | 24 mm | Pezzo |
| 10024760 | 250 ml | Bianco | 35 mm | Pezzo |
| 10032471 | 250 ml | Colore naturale | 35 mm | Pezzo |
| 10430431 | 350 mL | Colore naturale | 35 mm | Pezzo |
| 17868147 | 350 mL | Colore naturale | 35 mm | pezzi 190 |
| 10798592 | 500 ml | Colore naturale | 42.5 mm | Pezzo |
| 10753141 | 500 ml | Bianco | 42.5 mm | Pezzo |
| 15971431 | 750 ml | Bianco | 42.5 mm | pezzi 90 |
| 10471181 | 750 ml | Colore naturale | 42.5 mm | pezzi 90 |
| 15911421 | 750 ml | Colore naturale | 42.5 mm | pezzi 90 |
| 15981431 | 1000 ml | Bianco | 42.5 mm | pezzi 81 |
| 10733491 | 1000 ml | Colore naturale | 42.5 mm | Pezzo |
| 10452701 | 1500 ml | Bianco | 68.5 mm | Pezzo |
| 15991431 | 1500 ml | Bianco | 68.5 mm | pezzi 42 |
| 10609522 | 1500 ml | Colore naturale | 68.5 mm | Pezzo |
| 10084181 | 2500 mL | Natural | 68.5 mm | Pezzo |
| 10014540 | 4000 ml | Bianco | 68.5 mm | Pezzo |
| 15911441 | 4000 ml | Bianco | 68.5 mm | pezzi 15 |
| 10764483 | 4000 ml | Colore naturale | 68.5 mm | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
10400162
Fornitore
Kautex™
N. del fornitore
2000073094
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
1.00€
0.92€ / pezzi 1
Risparmia 0.08€
8% Sconto
Spedizione stimata: 26-11-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
0.76 EUR valido fino al 2026-11-30
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27997" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27997" per avere il tuo prezzo promozionale.
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Wide neck opening facilitates filling and cleaning
- Square shape saves storage space
- Includes recessed labeling field
- Ideal for liquids, pastes and granulates
- Three types of closures available separately
- Most sizes UN approved for solids with associated closures (does not include 50 or 350 mL bottles)
- Use for packaging, sending samples, transporting, storage
- Leakproof
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 ml |
| Colore | Colore naturale |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 24 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Confezionamento, invio di campioni, trasporto, conservazione |
| Materiale | Polietilene ad alta densità |
| N. per custodia | 612 |
| Quantità | Cassa da 612 |
| Colore chiusura | Available in black, blue, or red. |
| Closure Included | No |
| Altezza (sistema metrico) | 101 mm |
| Forma | Pozzetti quadrati |
| Product Type | Bottiglia a collo largo |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |