Specifica
| Materiale o nome chimico | Polyethyleneimine |
| Forma fisica | Viscous Liquid |
| Quantità | 100 mL |
| Peso formulazione | 50,000 to 100,000 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Polyethyleneimine, 50% aqueous solution
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P330-Sciacquare la bocca.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: polyethyleneimine