Learn More
Polyethyleneimine, branched, M.W. 10,000, 99%
Codice prodotto. 11383898
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11383898 100 g 100g
11363898 25 g 25g
11373898 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11383898 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 040331.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 9002-98-6 | ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x | 43.07 g/mol
Polyethyleneimine, branched, M.W. 10,000 acts as an auxiliary agent. It is used in paper-making, water treatment, detergents, adhesives and cosmetics. It is investigated as non-viral vector carriers in research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9002-98-6
Formula molecolare ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Molecular Weight (g/mol) 43.07
Numero MDL MFCD00084427
InChI Key NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
PubChem CID 9033
ChEBI CHEBI:30969
IUPAC Name aziridine
SMILES *-CCNCCN(-*)CCN-*
Specifica
Materiale o nome chimico Polyethyleneimine, branched
Colore Yellow
Nota nome M.W. 10,000
Forma fisica Liquid
Quantità 100 g
Odore Amine-like
Informazioni di solubilità Soluble in toluene,methanol,ethanol,chloroform and xylene. Insoluble in water,alcohol,benzene,ethyl ether and acetone.
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Polyethyleneimine, branched, M. W. 10,000
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Polyethyleneimine