Learn More
Polyethyleneimine, linear, M.W. 25,000
Codice prodotto. 11460630
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.25 g
1 g
Dimensione della confezione:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11460630 0.25 g 0.25g
11384928 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11460630 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043896.01
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 9002-98-6 | ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x | 43.07 g/mol
Polyethyleneimine, linear, M.W. 25,000 is used to improve the appearance of negatively charged dyes by modulating their properties and also improving their adherence to surfaces. It binds to DNA and other negatively charges biological molecules, thereby making it for efficient vector carriers in research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9002-98-6
Formula molecolare ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Molecular Weight (g/mol) 43.07
Numero MDL MFCD00084427
InChI Key NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
PubChem CID 9033
ChEBI CHEBI:30969
IUPAC Name aziridine
SMILES *-CCNCCN(-*)CCN-*
Specifica
Materiale o nome chimico Polyethyleneimine
Nota nome Linear, M.W. 25,000
Forma fisica Powder
Punto di fusione 59°C to 60°C
Quantità 0.25 g
Odore Amine-like
Informazioni di solubilità Soluble in water,methanol,and ethanol. Insoluble in benzene,ethyl ether and acetone.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Polyethyleneimine, linear, M.W. 25,000
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Polyethyleneimine