Learn More
Polyethyleneimine, approx. M.N. 60,000, 50 wt% aq. solution, branched
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Polyethyleneimine |
| Nota nome | 50 wt. % Aqueous Solution, Average M.W. 50-60000 |
| Forma fisica | Viscous Liquid |
| Punti di ebollizione | 100.0°C |
| Formula lineare | (-CH2CH2NH-)x-(CH2CH2N(CH2CH2NH2)-)y |
| Densità | 1.0700g/mL |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. |
| Quantità | 1 kg |
| Punto d'infiammabilità | >110°C |
| Percent Purity | 48 to 52% (solids) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Polyethyleneimine, 50 wt% aqueous solution, approx. M.N. 60,000
- Attenzione
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .