Learn More
Polyethyleneimine, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11485362 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11485362 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11485362 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219544450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.80€
    38.85€ / 50mL
    Risparmia 1.95€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
9002-98-6 (Polymin P) 50% Aqueous Solution
Specifica
Materiale o nome chimico Polyethyleneimine, 50%
Nota nome Aqueous Solution
CAS 9002-98-6
Quantità 50 mL
Formula molecolare ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Numero MDL MFCD00084427
Sinonimo ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
InChI Key NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-CCNCCN(-*)CCN-*
IUPAC Name aziridine
Molecular Weight (g/mol) 43.07
PubChem CID 9033
ChEBI CHEBI:30969
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Polyethyleneimine, 50% Aqueous Solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: polyethylene amine