Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 100 to 20
Codice prodotto. 10545771 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1000g
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10545771 5 kg 5kg
10400502 1 kg 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10545771 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 711003.5000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1380.00€
    1307.25€ / 5kg
    Risparmia 72.75€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Dimensione particelle 15 to 25 μm
Dimensione del poro 100 Å
Fase stazionaria POLYGOPREP 100 to 20
Tecnica Liquid Chromatography
pH 2 to 8
Quantità 5 kg
Assorbente POLYGOPREP
Area della superficie (sistema metrico) 280 m2/g
Product Type Polygoprep
Materiale Silica
Da utilizzare con (applicazione) Liquid Chromatography