Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 100 to 50
Codice prodotto. 10748422 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1000g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10748422 1 kg 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10748422 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 711550.1000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Specifica
Dimensione particelle 40 to 63 μm
Dimensione del poro 100 Å
Fase stazionaria POLYGOPREP 100 to 50
Tecnica Liquid Chromatography
pH 2 to 8
Quantità 1 kg
Assorbente POLYGOPREP
Area della superficie (sistema metrico) 280 m2/g
Product Type Polygoprep
Materiale Silica
Da utilizzare con (applicazione) Liquid Chromatography