Specifica
| Dimensione particelle | 10 to 15 μm |
| Dimensione del poro | 60 Å |
| Fase stazionaria | POLYGOPREP 60 to 12 |
| Tecnica | Liquid Chromatography |
| pH | 2 to 8 |
| Quantità | 1 kg |
| Assorbente | POLYGOPREP CN |
| Area della superficie (sistema metrico) | 350 m2/g |
| Product Type | Polygoprep |
| Materiale | Silica |
| Vedi altri risultati |