Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 to 12 NH2
238.00€ - 1770.00€
Specifica
Dimensione particelle | 10 to 15 μm |
---|---|
Dimensione del poro | 60 Å |
Fase stazionaria | POLYGOPREP 60 to 12 |
Tecnica | Liquid Chromatography |
pH | 2 to 8 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10462032
|
Macherey-Nagel™
711012.100 |
0.1 kg |
238.00€
100g |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10104551
|
Macherey-Nagel™
711012.1000 |
1 kg |
1770.00€
1000g |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Especificaciones
10 to 15 μm | |
POLYGOPREP 60 to 12 | |
2 to 8 | |
350 m2/g | |
Silica |
60 Å | |
Liquid Chromatography | |
POLYGOPREP NH2 | |
Polygoprep | |
Liquid Chromatography |