Specifica
| Dimensione particelle | 40 to 63 μm |
| Dimensione del poro | 60 Å |
| Fase stazionaria | POLYGOPREP 60 to 50 |
| Tecnica | Liquid Chromatography |
| pH | 2 to 8 |
| Quantità | 0.1 kg |
| Assorbente | POLYGOPREP C18 |
| Area della superficie (sistema metrico) | 350 m2/g |
| Materiale | Silica |
| Da utilizzare con (applicazione) | Liquid Chromatography |