Learn More
Macherey-Nagel™ Polygram SIL G-25 Glass Plates
Codice prodotto. 12854421 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
5 x 10 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 200
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
12854421 5 x 10 cm pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12854421 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 809017.200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.00€
    286.25€ / pezzi 200
    Risparmia 51.75€
    15% Sconto
In stock
Specifica
Dimensione del poro 60 Å
Quantità 200 Pk.
Tipo Glass Plate
Volume dei pori 0.75 mL/g
Spessore (sistema metrico) 0.25 mm
Dimensioni (L x P) 5 x 10 cm