missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Polyhexamethylenbiguanid hydrochloride 100 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer

Codice prodotto. 30320756
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30320756 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30320756 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA16282500WA100

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Polyhexamethylenebiguanide hydrochloride
CAS 32289-58-0
Nomi componenti o analita Polyhexamethylenebiguanide hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare (C8 H17 N5)n . Cl H
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Poly[iminocarbonimidoyliminocarbonimidoylimino-1,6-hexanediyl] hydrochloride, Poly(iminoimidocarbonyliminoimidocarbonyliminohexamethylene) hydrochloride, Acticide SR 1296, Arlagard E, BG 1, BG-IR, Biobac ZS, Biodoctor, Cosmocil, Cosmocil CQ, Cosmocil PG, Lavasept, Lonzabac BG, Lonzabac BG 1, Marukacide AV, PHMB, PP 073, Polihexanide, Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride, Poly(hexamethylenediguanide) hydrochloride, Polyhexanide, Prontosan, Proxel IB, Reputex 20, Vantocil 100, Vantocil IB, Vantocil P, Vantocil TG, Vantosan
Solvent or Matrix Water
Molecular Weight (g/mol) 219.72
Quantità 1 mL
Peso formulazione 219.1251 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.