Learn More
Polyimide film, 0.013mm thick, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11384867
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 x 100 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Dimensione della confezione:
100mm
150mm
300mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11384867 150 x 150 mm 150mm
11374867 100 x 100 mm 100mm
11364867 300 x 300 mm 300mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11384867 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041897.GT
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Polyimide film is used in electronic and integrated circuit industries. It is also used for the reverse osmotic film in purification of water and the concentration of dilute materials from water. It finds application in making high temperature tape, IC Passivation coating, LCD alignment layer and insulated materials. It plays an important role in consumer electronic products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62929-02-6
Formula molecolare C35H28N2O7
Molecular Weight (g/mol) 588.62
Numero MDL MFCD00677744
InChI Key CDTDIQLZIBORMV-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo polyimide resin, polyimide resin 10g, 1,3-isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis-, polymer with 1 or 3-4-aminophenyl-2,3-dihydro-1,3,3 or 1,1,3-trimethyl-1h-inden-5-amine, 1-4-aminophenyl-1,3,3-trimethyl-2h-inden-5-amine; 5-1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carbonyl-2-benzofuran-1,3-dione
PubChem CID 6454485
SMILES CC1(C)CC(C)(C2=CC=C(N)C=C12)C1=CC=C(N)C=C1.O=C(C1=CC=C2C(=O)OC(=O)C2=C1)C1=CC=C2C(=O)OC(=O)C2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Polyimide film
Nota nome 0.013mm thick
Forma fisica ≈0.1846g/100x100mm
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Quantità 150 x 150 mm
IUPAC Name 1-(4-aminophenyl)-1,3,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-amine; 5-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carbonyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione