Learn More
3M™ Nastro elettrico in poliammide 1205, MC12
Codice prodotto. 17815737 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
33 m x 19 mm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
17815737 33 m x 19 mm 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17815737 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100116876
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.25€
    75.99€ / 1 rotoli
    Risparmia 4.26€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Il nastro isolante in film di poliimmide 3M™ 1205 è un nastro isolante con supporto in film di poliimmide. Questo nastro ritardante alla fiamma è adatto per l'uso in applicazioni che richiedono materiale isolante sottile per l'avvolgimento di trasformatori, condensatori e cablaggi.
  • Il nastro isolante 3M™ 1205 è dotato di un adesivo acrilico sensibile alla pressione che offre un'aderenza ottimizzata.
  • Il nastro è concepito per l'ancoraggio di cavi/morsettiere.
  • È ideale per l'uso come nastro per mascheratura per saldatura a ultrasuoni in un gruppo di circuiti stampati.
  • Il nastro ritardante alla fiamma è altamente resistente al calore e ai solventi.
  • Certificato UL e conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità UL Recognized, RoHS 2011/65/EU
Tipo di adesivo Acrylic
Colore Amber
Formato Nastro
Materiale Polyimide
Product Type Tape
Modello 1205
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +311°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +155°C
Dimensioni (L x P) 33 m x 19 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 1.3 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0,75in.
Larghezza (sistema metrico) 19.05 mm