Learn More
Cytiva Polymeric Manifold Tray for Ettan™ IPGphor™ 3 Isoelectric Focusing Unit
Codice prodotto. 10468454 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Ettan IPGphor 3 IEF Unit
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10468454 Ettan IPGphor 3 IEF Unit Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10468454 Fornitore Cytiva N. del fornitore 11002580
Spedizione stimata: 11-01-2027
Polymeric Manifold Tray for Ettan™ IPGphor™ 3 Isoelectric Focusing Unit
  • Cup for loading
  • For use with Ettan IPGphor 3 isoelectric focusing unit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ettan IPGphor 3 IEF Unit
Tipo Ettan IPGphor Cup Loading Manifold Polymeric Tray
Materiale Plastic
N. di gel 1 to 12
Quantità Complete packsize