Learn More
Polymethylhydrosiloxane
Codice prodotto. 10774823 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 10774823
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 9004-73-3 | (CH4OSi)n | 60.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9004-73-3
Formula molecolare (CH4OSi)n
Molecular Weight (g/mol) 60.13
Numero MDL MFCD00084478
InChI Key TXYXVOOPRILIHR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo polymethyl hydrosiloxane, 2-methyl-1,2-oxasilinanato, ch3 3sio ch3 hsio nsi ch3 3
PubChem CID 12487658
IUPAC Name 2-methyl-1,2$l^{3}-oxasilinane
SMILES C[SiH](-*)O-*
Specifica
Materiale o nome chimico Polymethylhydrosiloxane
Colore Colorless
Forma fisica Viscous Liquid
Formula lineare (CH3)3SiO[(CH3)HSiO]nSi(CH3)3
Densità 1.0000g/mL
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: may react, soluble in most common organic solvents, (should not be used in halocarbon solvent because, of the possibility of hydride-halide interchange, on catalysis or with heating)
Quantità 100 g
Punto d'infiammabilità 121°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.3970 to 1.4010
Gravità specifica 1
Viscosità 15-30 mm2/s (25°C)