Learn More
Polymixin B Sulfate, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10207607
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10207607 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10207607 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP29541
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Interferes with cytoplasmic membrane
  • Polymixin B Sulfate is an antibiotic used to prevent bacterial contamination of cell cultures
  • Disrupts the permeability of the cytoplasmic membrane  which leads to cell death
  • This antibiotic is highly effective against gram-negative bacteria
  • Intended for research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Polymixin B Sulfate
Tipo Polymixin B Sulfate
Forma fisica Solid
CAS 1405-20-5
Sorgente Bacillus polymyxa
Perdita all'essiccatura < 7.0%
Imballaggio Vetro ambrato
Concentrazione >6000 U/mg
Quantità 1 g
Formula molecolare C48H84N16O17S
Numero MDL MFCD00131991
Indice di Merck 15, 7693
InChI Key HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYNA-N
SMILES OS(O)(=O)=O.CC(C)CC1NC(=O)C(CC2=CC=CC=C2)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCNC(=O)C(CCO)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCN)NC1=O)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCO)NC(=O)C(CCN)NC=O
IUPAC Name 4-amino-N-{1-[(3-amino-1-{[6,9,18-tris(2-aminoethyl)-15-benzyl-3-(2-hydroxyethyl)-12-(2-methylpropyl)-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxo-1,4,7,10,13,16,19-heptaazacyclotricosan-21-yl]carbamoyl}propyl)carbamoyl]-3-hydroxypropyl}-2-formamidobutanamide; sulfuric acid
Molecular Weight (g/mol) 1189.36
PubChem CID 133109994
Peso formulazione 1385.61
Percent Purity >6000 U/mg
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Polymixin B sulfate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico