Learn More
MedChemExpress Polymyxin B nonapeptide
Specifica
Specifica
| Purezza | 97.45% |
| CAS | 86408-36-8 |
| Content And Storage | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| Peso molecolare | 963.13 g/mol |
| Product Type | Peptides |
| Quantità | 50 mg |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Solubilità | H2O : ≥ 100 mg/mL (103.83 mM) ∣DMSO : 16.67 mg/mL (17.31 mM∣Need ultrasonic) |