Learn More
Polymyxin B sulfate, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11457660 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mU
Dimensione della confezione:
1 micro unità
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11457660 1 mU 1 micro unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11457660 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210056501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.15€
    52.50€ / 1 micro unità
    Risparmia 2.65€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Antibiotic used to treat infections caused by Gram-negative bacteria by disrupting the cell membrane.
Specifica
Materiale o nome chimico Polymyxin B sulfate
Tipo Polymixin B Sulfate
Forma fisica Powder
CAS 1405-20-5
Colore White
Quantità 1 mU
Formula molecolare C48H84N16O17S
Numero MDL MFCD00131991
Sinonimo Aerosporin
InChI Key HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYNA-N
SMILES OS(O)(=O)=O.CC(C)CC1NC(=O)C(CC2=CC=CC=C2)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCNC(=O)C(CCO)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCN)NC1=O)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCO)NC(=O)C(CCN)NC=O
IUPAC Name N-[(2S)-4-amino-1-[[(2S,3R)-1-[[(2S)-4-amino-1-oxo-1-[[(3S,6S,18R)-6,9,18-tris(2-aminoethyl)-15-benzyl-3-[(1R)-1-hydroxyethyl]-12-(2-methylpropyl)-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxo-1,4,7,10,13,16,19-heptazacyclotricos-21-yl]amino]butan-2-yl]amino]-3-hydroxy-1-ox
Molecular Weight (g/mol) 1189.36
PubChem CID 133109994
Peso formulazione 1385.63
Grado Not Available
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Polymyxin B Sulfate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.