Learn More
Contec™ Panni per camera sterile Polynit
BIOPHARMA
Codice prodotto. 13493919 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
23 x 23 cm (9 x 9 pollici)
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
13493919 23 x 23 cm (9 x 9 pollici) pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13493919 Fornitore Contec™ N. del fornitore PN99 IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1040.00€
    639.77€ / pezzi 1000
    Risparmia 400.23€
    38% Sconto
Spedizione stimata: 22-12-2026
Pulizia e igiene della superficie interna ed esterna dei prodotti. I panni per camera sterile Contec™ Polynit hanno bassi livelli di particelle e di estraibili e buona assorbenza dei solventi.
Pulizia e igiene della superficie interna ed esterna dei prodotti. I panni per camera sterile Contec™ Polynit hanno bassi livelli di particelle e di elementi estraibili e buona assorbenza dei solventi.
  • Lavati e confezionati in camera sterile di Classe ISO 5
  • Basso contenuto di particelle ed estraibili
  • Buona assorbenza con solventi
  • Resistenti agli agenti chimici e alle abrasioni
  • Ideali per operazioni di pulizia e igiene generiche delle superfici esterne dei prodotti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panno
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 23 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 23 cm
Materiale Poliestere
Assorbanza Intrinseco: 2.68 ml/g
Estrinseco: 370 ml/m²
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Peso base 140 g/m²
Struttura Maglia interlock
Monouso Monouso
Dimensioni (L x P) 23 x 23 cm (9 x 9 pollici)
Strato 1 velo