Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Clip in poliossimetilene
Descrizione
- Good spring properties
- Color coded by size
- Will not corrode or bend out of shape
Specifica
Specifica
| Quantità | 10/Pk. |
| Tipo | Pinza |
| Materiale | Poliossimetilene |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per giunti conici a smeriglio |
| Colore | Red |