Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Full-Size Test Tube Racks, 72 x 13 mm
Codice prodotto. 15350380 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Magenta
White
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
15350380 Blue Pezzo
15380380 Yellow Pezzo
15340380 White Pezzo
15360380 Green Pezzo
15370380 Magenta Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15350380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.15€
    10.52€ / pezzi 1
    Risparmia 1.63€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Molded in a single, continuous piece. Delrin™ Full-Size Test Tube Racks, 72 x 13 mm are highly resistant to heat and chemical attack.
  • Delrin™ fiberglass-reinforced polyoxymethylene (POM)
  • Offers the highest chemical and heat resistance (-40 to +140°C)
  • Unique tear drop shaped openings for better retention of tubes
  • Autoclavable
  • Molded coordinates for tube orientation
  • Stable design for use in water baths
  • Flat labeling area for easier identification
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore Blue
Capacità Tubes (13 mm), Tubes (5 to 10 mL)
Materiale Fiberglass-reinforced Polyethylene
Posizioni 72
Forma Teardrop-shaped Openings
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) 5 to 10 mL Test Tubes
N. per custodia 1/Cs.
Quantità 8 Pk.
Dimensioni (L x P x A) 104 x 202 x 59 mm
Lunghezza (sistema metrico) 104 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 4.1 in.
Larghezza (sistema imperiale) 8 in.
Altezza (sistema imperiale) 2.3 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 13 mm
Product Type Test Tube Rack
Ripiani None
Altezza (sistema metrico) 59 mm
Matrice 6 x 12
Larghezza (sistema metrico) 202 mm