Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Full-Size Test Tube Racks, 72 x 13 mm
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiDescrizione
- Delrin™ fiberglass-reinforced polyoxymethylene (POM)
- Offers the highest chemical and heat resistance (-40 to +140°C)
- Unique tear drop shaped openings for better retention of tubes
- Autoclavable
- Molded coordinates for tube orientation
- Stable design for use in water baths
- Flat labeling area for easier identification
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Yellow |
| Capacità | Tubes (5 to 10 mL) |
| Materiale | Fiberglass-reinforced POM |
| Posizioni | 72 |
| Forma | Teardrop-shaped Openings |
| Sovrapponibile | Yes, When Empty |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 5 to 10 mL Test Tubes |
| N. per custodia | 1/Cs. |
| Vedi altri risultati |