Learn More
Novus Biologicals™ Polypeptide GalNac Transferase 3/GALNT3 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18690531 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18690531 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18690531 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00002591T01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Bersaglio Polypeptide GalNac Transferase 3/GALNT3
Sinonimo EC 2.4.1.41, GalNAc transferase 3, GalNAc-T3DKFZp686C10199, HFTCMGC61909, HHSPolypeptide GalNAc transferase 3, polypeptide GalNAc-transferase T3, polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 3, pp-GaNTase 3, Protein-UDP acetylgalactosaminyltransferase 3, UDP-GalNAc:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 3, UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:polypeptideN-acetylgalactosaminyltransferase 3 (GalNAc-T3)
Simbolo del gene GALNT3