Learn More
Polyphosphoric Acid, 105% H3PO4 Basis, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15645380 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15645380 100 mL Poly Bottle 100mL
15655380 1 L Poly Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15645380 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 398608100ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
∼105% H3PO4 basis
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8017-16-1
Formula molecolare (HO3P)n
Numero MDL MFCD00084480
InChI Key NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name Polyphosphoric acid
SMILES [H]OP(O)(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Polyphosphoric acid
pH Acidic
Colore Colorless
Punto di fusione 16°C
Punti di ebollizione 300°C
Densità 2.06g/cm3 at 20°C
Odore Odorless
Imballaggio Poly Bottle
Quantità 100 mL
Formula lineare Hn+2PnO3n+1
Forma fisica Liquid
Numero UN UN3264
Percent Purity 105% (H3PO4 basis)