Learn More
Polyphosphoric acid, ≥83% phosphate (as P2O5) basis, Solstice
Codice prodotto. 15690700 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15690700 500 g 500g
15670700 1 kg 1kg
15680700 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15690700 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 04101500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 8017-16-1
Formula molecolare (HO3P)n
Numero MDL MFCD00084480
InChI Key NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name Polyphosphoric acid
SMILES [H]OP(O)(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Polyphosphoric Acid
Nota nome phosphate (as P2O5) ≥83%
CAS max % ≤100%
Note percentuale saggio of phosphate as P2O5
Quantità 500 g
Percent Purity >83%