Learn More
Polyphosphoric acid, pure, ca. 84% phosphate (as P2O5)
Codice prodotto. 10542411 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10542411 1 kg Plastic bottle 1kg
10481431 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
11924101 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10542411 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 196950010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.90€
    91.40€ / 1kg
    Risparmia 7.50€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 8017-16-1 | (HO3P)n
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8017-16-1
Formula molecolare (HO3P)n
Numero MDL MFCD00084480
InChI Key NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name Polyphosphoric acid
SMILES [H]OP(O)(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Polyphosphoric acid
Punti di ebollizione 550.0°C
Densità 2.0500g/mL
Imballaggio Plastic bottle
Gravità specifica 2.05
Quantità 1 kg
Forma fisica Viscous Liquid
Informazioni di solubilità Solubility in water: may decompose. Other solubilities: insoluble in hydrocarbons and halogenated hydrocar, soluble in alcohols
Percent Purity ≥82% (as P2O5) (Alkalimetry)
Grado Pure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Polyphosphoric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.