Learn More
Polyphosphoric Acid, Reagent grade, 115% H3PO4 basis, Honeywell™
Codice prodotto. 15621830 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
1 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15621830 1 kg Poly Bottle 1kg
15631830 25 g Poly Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15621830 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 2082131KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade, 115% H3PO4 basis
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8017-16-1
Formula molecolare (HO3P)n
Numero MDL MFCD00084480
InChI Key NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name Polyphosphoric acid
SMILES [H]OP(O)(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Polyphosphoric Acid
Colore Colorless
Punti di ebollizione 300°C
Densità 2.06g/mL at 25°C
Imballaggio Poly Bottle
Quantità 1 kg
Formula lineare Hn+2PnO3n+1
Forma fisica Liquid
Numero UN UN3264
Percent Purity 115% (H3PO4 basis)
Grado Reagent