Learn More
Polyphosphoric Acid, Reagent grade, 115% H3PO4 basis, Honeywell™
Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals ProdottiDescription
- ≥95% for general laboratory use.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Polyphosphoric Acid |
| Colore | Colorless |
| Punti di ebollizione | 300°C |
| Densità | 2.06g/mL at 25°C |
| Imballaggio | Poly Bottle |
| Quantità | 25 g |
| Formula lineare | Hn+2PnO3n+1 |
| Forma fisica | Liquid |
| Numero UN | UN3264 |
| Percent Purity | 115% (H3PO4 basis) |
| Show More |