Learn More
Polyphosphoric Acid, TRC
Codice prodotto. 30422633
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30422633 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30422633 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP68947025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Polyphosphoric Acid
CAS 8017-16-1
Quantità 25 g
Formula molecolare H n+2 P n O 3n+1
Sinonimo Super Phos 105, Condensed Phosphoric Acids, PPA
SMILES COC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C