Learn More
Multiroir™ Scatole per la conservazione in polipropilene
Use Multiroir™ Polypropylene Storage Boxes as separate drawers or as a set to insert in a furniture cabinet.. Composed of completely transparent polypropylene, they are available in single- and double-drawer configurations.
Marca:  Multiroir™ 18106
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.92500kg
Codice prodotto. 11701465
  • 133.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Transparent polypropylene
  • Double drawer: 370 x 260 x 175 mm
  • Single drawer: 370 x 260 x 79 mm
  • Double drawer for furniture with casters: 410 x 320 x 680 mm
Specifica
Specifica
Two drawers
Polipropilene
Scatola per conservazione
380 x 300 x 670 mm
300 mm
4 kg
Bianco
Rectangle
1 ciascuno
380 mm
670 mm