Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene 0.1mL Micro-Insert for wide opening vial
Codice prodotto. 13455499 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
Micro Insert Only
Micro Insert, Attached Spring
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Dimensione della confezione
13455499 Micro Insert, Attached Spring pezzi 1000
13445489 Micro Insert Only pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13455499
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Short Thread Vials
  • 0.1mL PP Micro-Insert
  • 29 x 6mm
  • Clear
  • 10mm top
  • With filling lines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Micro Insert with attached spring
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 6 mm
Materiale Polypropylene
Volume (sistema metrico) 0.3 mL
Da utilizzare con (applicazione) Micro Sampling
Include Micro Insert, Attached Spring
Volume (sistema metrico) residuo <4 μL
Stile della base Conical Bottom
Quantità 10 x 100
Altezza (sistema metrico) 29 mm