Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Vaschetta per reagenti a 12 canali in polipropilene
Codice prodotto. 15565604
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
12.7 x 5.8 x 3.2 cm (5 x 2.25 x 1.25 pollici)
Dimensione della confezione:
pezzi 8
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
15565604 12.7 x 5.8 x 3.2 cm (5 x 2.25 x 1.25 pollici) pezzi 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15565604 Fornitore Bel-Art™ SP Scienceware™ N. del fornitore F378801200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.85€
    53.77€ / pezzi 8
    Risparmia 19.08€
    26% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 17-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I pozzetti a V della vaschetta per reagenti a 12 canali in polipropilene riducono al minimo gli sprechi consentendo l'estrazione completa dei campioni
  • Ciascun canale contiene 5 ml; numerati per facilitare la diluizione seriale
  • Struttura in polipropilene resistente agli agenti chimici; copertura protettiva inclusa
  • Utilizzabile con pipettatori monocanale e a 8 o 12 canali
  • Il profilo largo offre una maggiore stabilità; misura L x P 12.7 x 5.8 cm (5 x 2.25 pollici)
  • Sigillati e sterilizzati singolarmente
  • Autoclavabile a 121 °C (250 °F)
Specifica
Colore Bianco
Capacità (sistema metrico) 60 mL
Dimensioni (L x P x A) 12.7 x 5.8 x 3.2 cm (5 x 2.25 x 1.25 pollici)
Materiale Polipropilene
Sterilità Sterili
Tipo Serbatoio reagente
Autoclavabile Sì
Forma del fondo piatto