Descrizione
Cross-contamination and carry-over simply cannot occur so that tedious clean-ups are unnecessary. In addition, there is no danger of glass breakage with the resulting danger of infectious material escaping.
- New soft, elastic bulb
- Unbreakable – thus reduced risk of glass injury
- Burr-free orifice for neat, clean and precise dispensing
- Embossed, external graduations
- BSE-free can be used for food
Specifica
Specifica
| Materiale | Polipropilene |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Analisi degli alimenti |
| Include | Puntale di aspirazione capillare |
| Quantità | Confezione da 500 |
| Volume (sistema metrico) | 1 ml |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Tipo | Pipetta Pasteur |
Titolo del prodotto
Hittar du en möjlighet till förbättring?