Learn More
Brand™ Becher per urine delle 24 ore in polipropilene, CE-IVD
Codice prodotto. 10384941 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
125 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10384941 125 mL pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10384941 Fornitore Brand™ N. del fornitore 758901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00€
    116.50€ / pezzi 1000
    Risparmia 25.50€
    17% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
In polipropilene.
  • Realizzato in polipropilene
  • Con marchio CE in conformità alla direttiva EU IVDR 2017/746
  • Coperchio a pressione venduto separatamente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Becher per urine
Graduated Sì
Materiale Polipropilene
Altezza (sistema metrico) 70 mm
N. per confezione 1000/conf.
Volume (sistema metrico) 125 mL