Learn More
Cole-Parmer™ Polypropylene 3-Way Two-Position Elliptic Valve
Marca:  Cole-Parmer™ 98150-00
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11838073
  • 80.65€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
3-Way Elliptic Valve
For 1/8 in. NPT(F) connectors
1 Pack
Polypropylene
For liquid, gas, and vacuum applications