Learn More
Kappes Systeme™ Contenitore divisibile in polipropilene modello 4085
Specifica
Specifica
| Tipo | Contenitore divisibile |
| Materiale | Polipropilene |
| Colore | Azzurro |
| Forma | Rectangular |
| Tipo di montaggio | Stackable |
| Da utilizzare con (applicazione) | Storage |
| Serie | 4085 |
| Quantità | 1/Pk. |
| Dimensioni (L x P x A) | 400 x 113 x 85 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 400 mm |
| Vedi altri risultati |