Learn More
Fisherbrand™ Rack per provette per PCR in polipropilene
Da utilizzare con applicazioni di campionamento pre o post PCR™. Il rack Fisherbrand™ in polipropilene a 96 pozzetti PCR™ include 96 pozzetti per provette facilmente identificabili. Le cerniere rimovibili restano distese e il rack è completamente autoclavabile. In robusto polipropilene.
Marca: Fisherbrand™
37.09 EUR valido fino al 2024-04-26
Usa il codice promo "21699" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.36000kg
Descrizione
Da utilizzare con applicazioni di campionamento pre o post PCR™. Il rack Fisherbrand™ in polipropilene a 96 pozzetti PCR™ include 96 pozzetti per provette facilmente identificabili. Le cerniere rimovibili restano distese e il rack è completamente autoclavabile. In robusto polipropilene.
Il rack per provette perfetto per applicazioni di campionamento pre o post PCR™- Per provette singole da 0,2 ml o strisce da 8 o 12 provette
- I pozzetti per provette sono facilmente identificabili grazie a numeri e lettere in rilievo
- In robusto polipropilene con diversi colori
- Il coperchio rimovibile con cerniera rimane piatto
- Autoclavabili e impilabili
- Misurano L 130 mm x P 98 mm x A 33 mm, pozzetti per provette del diametro di 5,2 mm
Specifica
Rack per PCR | |
Yes | |
Verde | |
Polipropilene | |
None | |
Non-sterile | |
3.9 in. | |
1.3 in. | |
5.2 mm |
Coperchio incernierato, rimovibile | |
Sterilizzabili in autoclave | |
PCR Tubes | |
Rectangular | |
Yes | |
98 mm | |
33 mm | |
130 mm |