Learn More
Eppendorf™ Polypropylene Adaptor
Codice prodotto. 10023211 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Bottle Thread 32 to 28 mm
Bottle thread 25 mm
Bottle thread GL 32 to GL 27
Bottle thread GL 32 to GL 45
Bottle thread GL 45 to GL 35
Bottle thread GL 45 to GL 38
Bottle thread GL 45 to S 40
Bottleneck 19/26
Thread GL 32 to NS 24/29
Thread GL 32 to NS 29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
10023211 Bottle thread 25 mm Pezzo
10206531 Bottle thread GL 32 to GL 27 Pezzo
10738052 Bottle Thread 32 to 28 mm Pezzo
10586911 Bottle thread GL 32 to GL 45 Pezzo
10277011 Thread GL 32 to NS 24/29 Pezzo
10217111 Thread GL 32 to NS 29/32 Pezzo
10237111 Bottle thread GL 45 to GL 38 Pezzo
10691312 Bottle thread GL 45 to GL 35 Pezzo
10328661 Bottle thread GL 45 to S 40 Pezzo
10338611 Bottleneck 19/26 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 10023211 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 4960800040
Spedizione stimata: 07-08-2026
Specifica
Product Type Adapter
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bottle thread 25 mm
Quantità 1 Ea.