Learn More
Brady™ Polypropylene Adjustable Gate Valve Lockout
Codice prodotto. 11780164 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Polypropylene
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
11780164 Polypropylene Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11780164 Fornitore Brady™ N. del fornitore 064057
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    97.69€ / pezzi 1
    Risparmia 11.31€
    10% Sconto
In stock
The Polypropylene Adjustable Gate Valve Lockout adjusts to fit gate valves from 2.5 to 16.5 cm, and can replace upto 3 conventional gate valve lockouts, therefore reducing costs. Resistant to extreme temperature changes from -20°to 80°C.
  • Resistant to extreme temperature changes from -20°C to +80°C.
Specifica
Product Type Gate Valve Lockout
Alternate Part Number ADJ GATE VALVE LOCKOUT 1-6.5 in. W /LABELS
Colore Red
Materiale Polypropylene
Certificazione/Conformità OSHA 1910.147
Descrizione Adjustable Gate Valve Lockout
Diametro (sistema imperiale) 6.68 in.
Diametro (sistema imperiale) maniglione 0.37 in.
Diametro (sistema metrico) 169.67 mm
Diametro (sistema metrico) maniglione 9.4 mm
Dimensioni (P x L x A) 54.10 x 209.00 x 130.05 mm
Dimensioni (L x P) 209.00 x 130 mm
Da utilizzare con (applicazione) Lockout Tagout
Altezza (sistema imperiale) 5.12 in.
Altezza (sistema metrico) 130.05 mm
Quantità 1 Ea.
Larghezza (sistema imperiale) 8.23 in.
Larghezza (sistema metrico) 209 mm