Learn More
Kartell™ Imbuto analitico in polipropilene
In polipropilene per garantire resistenza e durata. Gli imbuti analitici in propilene Kartell™ sono progettati in particolare per la chimica analitica.
Marca:  Kartell™ 0014500
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00180kg
Codice prodotto. 10050951
  • 1.43€ / Pezzo
Spedizione stimata: 20-12-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Manufactured with polypropylene for strength and durability. Kartell™ Polypropylene Analytical Funnels are designed specifically for analytical chemistry.
  • Takes standard size filter paper
  • 60° angled sides with internal and external ribs to speed filtration and avoid pressure lock
  • Withstands temperatures up to 135°C for short periods
  • Autoclavable at 121°C for 20min
  • Suitable for foodstuff
Specifica
Specifica
27 mm
Polipropilene
37 mm
3.5 ml
56.3 mm
Adatto per alimenti