Learn More
Kartell™ Vassoio in polipropilene sterilizzabile in autoclave
Codice prodotto. 11311215
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
510 x 350 x 105 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
11311215 510 x 350 x 105 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11311215 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0054800
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Manufactured with polypropylene for strength and durability. Kartell™ Input Trays are autoclavable and useful for holding different sized bottles on a benchtop.
  • Strong, tough, multiple use
  • 12L autoclavable tray for a variety of uses
  • 2mm molded polypropylene body has ribbing struts around lip for extra strength
  • Will not twist while being carried
  • Holds 18 x 500mL or 12 x 1L bottles
Specifica
Capacità (sistema metrico) 12 L
Dimensioni (L x P x A) 510 x 350 x 105 mm
Colore White
Altezza (sistema metrico) 110 mm (Interior), 105 mm (Exterior)
Lunghezza (sistema metrico) 345 mm (Interior), 510 mm (Exterior)
Materiale Polipropilene
Tipo Vassoio con nervature di rinforzo
Larghezza (sistema metrico) 510 mm (Interior), 350 mm (Exterior)
Include Strengthening Ribs
N. per confezione 1 pezzo
Forma Forma rettangolare
Autoclavabile Sì