Learn More
Masterflex™ Polypropylene Barbed Connector/reducer Kits
Descrizione
Cole-Parmer Polypropylene Barbed Connector/reducer Kits, Autoclavable: Autoclavable, For Use With: Male Luer Lock, Packaging Quantity: 1 Pack, Barbed Connector/Reducer Kit
Specifica
Specifica
| Descrizione | Size: Large |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con | Male Luer Lock |
| Quantità confezione | 1 Pack |
| Product Type | Barbed Connector/Reducer Kit |