Learn More
Buerkle™ Polypropylene Barrel Pump with Discharge Hose and Stopcock
Codice prodotto. 10641253 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Profondità (sistema metrico):
50 cm
65 cm
80 cm
100 cm
125 cm
150 cm
Lunghezza complessiva (sistema metrico):
60 cm
74 cm
90 cm
109 cm
134 cm
159 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Profondità (sistema metrico) Lunghezza complessiva (sistema metrico) Dimensione della confezione
10641253 80 cm 90 cm Pezzo
10261972 50 cm 60 cm Pezzo
10303382 65 cm 74 cm Pezzo
10550882 100 cm 109 cm Pezzo
10251972 150 cm 159 cm Pezzo
10343282 125 cm 134 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10641253 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 56000802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00€
    168.10€ / pezzi 1
    Risparmia 1.90€
    1% Sconto
In stock
Buerkle™ Polypropylene Barrel Pump with Discharge Hose and Stopcock allow a fast transfer of liquids from barrels, canisters and tanks.
  • Seals made of PTFE
  • Good chemical resistance of PP allows acids, alkalis and aggressive detergents to be transferred
  • The low-mounted non-return valve of the barrel pump and the immersion depth that can be steplessly adjusted using the barrel screw joints ensure good removal of residual liquid
  • The barrel screw joint fastens the barrel's pump securely to the barrel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Applicazioni Industrial
Portata 260 mL/stroke
Include Discharge Hose; Stop Cock
Dimensioni dell'apertura (sistema metrico) 32 mm
Peso (sistema metrico) 0.8 kg
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 90 cm
Profondità (sistema metrico) 80 cm
Pump Tube Length 80 cm
Resistance Properties Chemicals
Materiale Polypropylene, PTFE
Product Type Barrel Pump
Da utilizzare con (apparecchiatura) Barrel, Canister, Tanks, Foodstuffs